Fontos dokumentumok
778583
Azidobenzene solution
~0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran, ≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
Phenyl azide solution
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
~0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran
szennyeződések
≤2.0% water
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[N-]=[N+]=Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H5N3/c7-9-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CTRLRINCMYICJO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
10.4 °F
Lobbanási pont (C)
-12 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?