Merck
727431
Sigma-Aldrich
4-Azidoanisole solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥90.0% (HPLC)
Szinonimák:
1-Azido-4-methoxybenzene solution, 4-Methoxyphenyl azide solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H7N3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.15
Beilstein:
3609304
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥90.0% (HPLC)
form
liquid
koncentráció
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
szennyeződések
≤2.0% water
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H7N3O/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)9-10-8/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPKDSHDYUBDVKL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-22.0 °F
Lobbanási pont (C)
-30 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)