Merck
779253
Sigma-Aldrich
1-Azido-4-fluorobenzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
4-Fluorophenyl azide solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4FN3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.11
Beilstein:
1939307
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
liquid
koncentráció
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
szennyeződések
≤2.0% water
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4FN3/c7-5-1-3-6(4-2-5)9-10-8/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHFLTICYUZLEII-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-18.4 °F
Lobbanási pont (C)
-28 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Decomposition of halogen-substituted phenyl azides
Smalley, R. K. and Suschitzky, H.
Journal of the Chemical Society, 5922-5925 (1964)
Mingyu Hu et al.
Organic letters, 10(24), 5529-5531 (2008-12-05)
A panel of small molecule-based MMP inhibitors containing rhodanine warheads was assembled using "one-pot" click chemistry. Upon biological screening, moderate inhibitors were identified which specifically targets MMP-7 and MMP-13 over other MMPs.