Fontos dokumentumok
344052
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile
97%
Összes fotó(2)
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6F4CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
253.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
77-79 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
fluoro
nitrile
SMILES string
Fc1c(F)c(C#N)c(F)c(F)c1Br
InChI
1S/C7BrF4N/c8-3-6(11)4(9)2(1-13)5(10)7(3)12
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
STJZOKCIEOTPDV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile, a polyfluoroarene, is an aryl fluorinated building block.
Alkalmazás
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile may be used in chemical synthesis.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?