Merck
778001
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(α-OtBu)-OH-13C5,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
Szinonimák:
N-Fmoc-L-Glutamic acid α-tert-butyl ester-13C5,15N
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C5C19H2715NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
399.43
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Teszt
97% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
O[13C]([13CH2][13CH2][13C@H]([15NH]C(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O)[13C](OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-22(28)20(12-13-21(26)27)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,27)/t20-/m0/s1/i12+1,13+1,20+1,21+1,22+1,25+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GOPWHXPXSPIIQZ-ZTILORDDSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)