Merck
722871
Sigma-Aldrich
L-Histidine-13C6 hydrochloride monohydrate
97 atom % 13C, 98% (CP)
Szinonimák:
L-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid-13C6 hydrochloride monohydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C6H9N3O2HClH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
215.59
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
97 atom % 13C
Teszt
98% (CP)
form
powder
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
254 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
O.Cl.N[13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][nH][13cH]n1)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMXXUDSWGMGYLZ-NHMLGGAVSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)