Merck
909653
Sigma-Aldrich
Stable Isotope Labeled Amino Acid Mixture for Mass Spec
pkg of 25 nmol (lyophilized powder)
Szinonimák:
Amino acid mix
About This Item
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.12
form
powder
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 25 nmol (lyophilized powder)
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Each tube contains a lyophilized mixture of approximately 25 nmoles of each amino acid. Refer to the batch-specific Certificate of Analysis for exact quantities.
L-Alanine-13C3,15N
L-Arginine-13C6,15N4 hydrochloride
L-Asparagine-15N2
L-Aspartic acid-13C4,15N
DL-Cystine-3,3,3′,3′-d4
L-Glutamic acid-13C5,15N
L-Glutamine-15N2
Glycine-13C2,15N
L-Histidine-15N3
L-Isoleucine-13C6,15N
L-Leucine-13C6,15N
L-Lysine-13C6,15N2 hydrochloride
L-Methionine-15N
L-Phenylalanine-13C9,15N
L-Proline-13C5,15N
L-Serine-13C3,15N
L-Threonine-13C4,15N
L-Tryptophan-15N2
L-Tyroxine-13C9,15N
L-Valine-13C5,15N
Alkalmazás
Used as mass spec standard for determination of amino acids in sample.
Refer to attached protocol for recommended use.
Please see attachment for information concerning precursor and product ions.
Product has been designed to minimize potential signal overlap between sample metabolites and SIL amino acids.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)