Merck
683639
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp(OtBu)-OH-13C4,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
t-Bu-O213C13CH213CH(15NH-Fmoc)13CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
416.41
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Teszt
97% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tömegeltolódás
M+5
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
CC(C)(C)O[13C](=O)[13CH2][13C@@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C23H25NO6/c1-23(2,3)30-20(25)12-19(21(26)27)24-22(28)29-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,26,27)/t19-/m1/s1/i12+1,19+1,20+1,21+1,24+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FODJWPHPWBKDON-YHPYBGJVSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)