Merck
777188
Sigma-Aldrich
12-Pentafluorophenoxydodecylphosphonic acid
99% (GC)
Szinonimák:
P-[12-(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)dodecyl]phosphonic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H26F5O4P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
432.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99% (GC)
form
powder
mp
80-85 °C
SMILES string
OP(O)(=O)CCCCCCCCCCCCOc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C18H26F5O4P/c19-13-14(20)16(22)18(17(23)15(13)21)27-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-28(24,25)26/h1-12H2,(H2,24,25,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULXYEINUTVZCLX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Organophosphonic acid self-assembled monolayers (SAMs) for nanoelectronics; solid-state lighting; energy generation and nanocomposites
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Randall M Stoltenberg et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(1), 445-451 (2010-12-08)
Developing orthogonal surface chemistry techniques that perform at the nanoscale is key to achieving precise control over molecular patterning on surfaces. We report the formation and selective functionalization of alumina nanoparticle arrays generated from block copolymer templates. This new material