Merck
753483
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
95%
Szinonimák:
5-Bromo-3-fluoropicolinic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H3BrFNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
175-180 °C
funkcionális csoport
bromo
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1ncc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H3BrFNO2/c7-3-1-4(8)5(6(10)11)9-2-3/h1-2H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXHUXOAJAYWMHK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)