Merck
SIK7119-10
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6-Nonafluorohexylphosphonic acid
99%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6F9O3P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
328.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.23
Teszt
99%
Forma
powder
eltarthatósági idő
3 years under the recommended conditions
szín
white
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[P](=O)(O)O
Alkalmazás
These products are used to form water repellent and/or lubricated surfaces on metal oxide materials (TiO2, ZnO, etc.).
The fluorinated carbon gives the omniphobic properties to the surface. The coated surface is more water repellent when a product having more fluorinated carbons is used.
The phosphonic acids groups can covalently bond to metal oxide surfaces to form sufficient self-assembled monolayer.
Jogi információk
Product of SiKEMIA
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)