Fontos dokumentumok
SIK7114-10
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecylphosphonic acid
≥95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H6F17O3P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
528.10
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Teszt
≥95%
Forma
solid
eltarthatósági idő
3 years under the recommended conditions
szín
white
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[P](=O)(O)O
InChI
1S/C10H6F17O3P/c11-3(12,1-2-31(28,29)30)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h1-2H2,(H2,28,29,30)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CETXMCMQEXPPLV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
This coupling agent is used to create water repellent and/or lubrificated surfaces.
Jogi információk
Product of SiKEMIA
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Célzott szervek
Liver
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)