Merck
SIK7112-10
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctylphosphonic acid
≥95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H6F13O3P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
428.08
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Teszt
≥95%
Forma
solid
eltarthatósági idő
3 years under the recommended conditions
szín
white
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[P](=O)(O)O
InChI
1S/C8H6F13O3P/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2,(H2,22,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DEXIXSRZQUFPIK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
This coupling agent is used to create water repellent and/or lubrificated surfaces.
Jogi információk
Product of SiKEMIA
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)