Fontos dokumentumok
775053
Lithium bis(trimethylsilyl)amide solution
0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran
Szinonimák:
Hexamethyldisilazane lithium salt
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran
sűrűség
0.857 g/mL at 25 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Li]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
8.6 °F
Lobbanási pont (C)
-13 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?