Merck
436534
Sigma-Aldrich
N-(Isobutoxymethyl)acrylamide
technical grade
Szinonimák:
N -(Isobutoxymethyl)acrylamide, Isobutoxymethylacrylamide
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=CHCONHCH2OCH2CH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
157.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
viscous liquid
tartalmaz
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.461 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
sűrűség
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)COCNC(=O)C=C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-4-8(10)9-6-11-5-7(2)3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KCTMTGOHHMRJHZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Peripheral nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sinuo Tan et al.
Journal of chromatography. A, 1625, 461298-461298 (2020-07-28)
This study has examined the batch binding behaviour of different thermo-responsive co-polymer grafted chromatographic materials under different temperature and protein loading conditions. The effect of molecular composition of poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAAm)-based co-polymers on the phase transition properties has been documented. Sixteen