Merck
B78254
Sigma-Aldrich
2-Bromopropene
99%
Szinonimák:
Isopropenyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C(Br)=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.98
Beilstein:
1731926
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
gőznyomás
5.05 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.4436 (lit.)
bp
47-49 °C (lit.)
sűrűség
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(Br)=C
InChI
1S/C3H5Br/c1-3(2)4/h1H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHMRPWPDDRGGGF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)