Fontos dokumentumok
H5126
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
2-(4′-Hydroxybenzeneazo)benzoic acid, 4′-Hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid, HABA, HBABA
Teszt
≥90% (HPLC)
mp
204-208 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 20 mg/mL, clear to hazy, orange to very deep orange
SMILES string
Oc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C13H10N2O3/c16-10-7-5-9(6-8-10)14-15-12-4-2-1-3-11(12)13(17)18/h1-8,16H,(H,17,18)/b15-14+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DWQOTEPNRWVUDA-CCEZHUSRSA-N
Alkalmazás
- 2-((4-(3,4-dicyanophenoxy)phenyl)diazenyl)benzoic acid
- 2,2′-((((4,5-dicyano-1,2-phenylene)bis(oxy))bis(4,1-phenylene))bis(diazene-2,1-diyl)) dibenzoic acid
- a multifunctional benzoxazine monomer
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?