1.01740
Barium peroxide
(anhydrous, heavy), Technipur®
Szinonimák:
Barium binoxide, Barium dioxide, Barium superoxide
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
pH
12 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
450 °C
sűrűség
4.96 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
[Ba++].[O-][O-]
InChI
1S/Ba.O2/c;1-2/q+2;-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
BaO2 can also be used as a:
- Bleaching agent in industrial bleach applications.
- Catalyst to start an aluminothermic reaction.
- Oxidizer in various pyrotechnic mixtures.
- Green flare in tracer ammunition.
It can also find application in various other fields such as CO2 adsorption, disinfection, luminol-driven chemiluminescence, and wastewater treatment.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1