Merck
485942
Sigma-Aldrich
Boc-Leu-OH-1-13C monohydrate
99 atom % 13C
Szinonimák:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine-1-13C monohydrate, L-Leucine-1-13C, N-t-Boc derivative monohydrate
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2CH(NH-Boc)13CO2H · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
250.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −25°, c = 2 in acetic acid
mp
85-87 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Boc
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].CC(C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[13C](O)=O
InChI
1S/C11H21NO4.H2O/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t8-;/m0./s1/i9+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
URQQEIOTRWJXBA-GQSAWZRISA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)