Fontos dokumentumok
426490
Lithium-aluminum alloy
Szinonimák:
Lithium alloy, nonbase, Al 50,Li 50
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
összetétel
Aluminum, 80 wt. %
Lithium, 20 wt. %
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
718 °C (lit.)
sűrűség
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
[Li].[Al]
InChI
1S/Al.Li
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFBZPFYRPYOZCQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.