Fontos dokumentumok
924075
NHS ester-a-TCO
Szinonimák:
(E)-N-Hydroxysuccinyl 2-(1-ax-hydroxycyclooct-4-en-1-yl)acetate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl (R,E)-2-(1-hydroxycyclooct-4-en-1-yl)acetate, Amine-reactive axial 5-hydroxy-trans-cyclooctene
About This Item
Javasolt termékek
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reactivity: amine reactive
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
Minőségi szint
funkcionális csoport
NHS ester
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@]1(CC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)CC/C=C/CCC1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HKYXURAVXKJCHH-AWEZNQCLSA-N
Alkalmazás
Other new a-TCOs:
- TAMRA-a-TCO (924083)
- Alkyne-a-TCO (924091)
- Amine-a-TCO (924113)
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)