Fontos dokumentumok
764493
5-[4-(1,2,4,5-Tetrazin-3-yl)benzylamino]-5-oxopentanoic acid
97%
Szinonimák:
5-Oxo-5-[[[4-(1,2,4,5-tetrazin-3-yl)phenyl]methyl]amino]pentanoic acid, Benzylamino tetrazine acid, Bz-Tz-acid
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
mp
163-170 °C (decomposition)
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(CCCC(NCC(C=C1)=CC=C1C2=NN=CN=N2)=O)=O
InChI
1S/C14H15N5O3/c20-12(2-1-3-13(21)22)15-8-10-4-6-11(7-5-10)14-18-16-9-17-19-14/h4-7,9H,1-3,8H2,(H,15,20)(H,21,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWNYIZNORNUUJQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)