Merck
714216
Sigma-Aldrich
2-Deoxystreptamine dihydrobromide
≥97% (TLC)
Szinonimák:
2-DOS · 2HBr, 4t,6t-Diamino-cyclohexan-1r,2t,3c-triol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H14N2O3 · 2HBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
324.01
Beilstein:
3692825
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97% (TLC)
Forma
solid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Br.Br.N[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H14N2O3.2BrH/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;;/h2-6,9-11H,1,7-8H2;2*1H/t2-,3+,4+,5-,6-;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQPOWLZRZNUTOR-SKIYRPIFSA-N
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sicong Li et al.
ACS chemical biology, 13(8), 2203-2210 (2018-06-08)
Hygromycin B is an aminoglycoside antibiotic with a structurally distinctive orthoester linkage. Despite its long history of use in industry and in the laboratory, its biosynthesis remains poorly understood. We show here, by in-frame gene deletion in vivo and detailed