Fontos dokumentumok
296791
Ethylene di(p-toluenesulfonate)
97%
Szinonimák:
Ethylene ditosylate, Ethylene glycol ditosylate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
Forma
solid
mp
124-127 °C (lit.)
funkcionális csoport
tosylate
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C16H18O6S2/c1-13-3-7-15(8-4-13)23(17,18)21-11-12-22-24(19,20)16-9-5-14(2)6-10-16/h3-10H,11-12H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZIPBJBQQPZLOR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- cyclohexyl-fused 1,4,7-triazacyclononane
- 1,2-ethylenecalix[6]arene, 1,3- and 1,4-calix[6]crown-3, 1,3- and 1,4-calix[6]crown-4, 1,4-calix[6]benzocrown-4, 1,2- and 1,3-calix[6]crown-5
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)