Merck
309583
Sigma-Aldrich
Pentaethylene glycol di(p-toluenesulfonate)
95%
Szinonimák:
3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diyl ditosylate, Pentaethylene glycol ditosylate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4SO3(CH2CH2O)5SO2C6H4CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
546.65
Beilstein:
3599245
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
viscous liquid
törésmutató
n20/D 1.524 (lit.)
sűrűség
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
tosylate
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C24H34O10S2/c1-21-3-7-23(8-4-21)35(25,26)33-19-17-31-15-13-29-11-12-30-14-16-32-18-20-34-36(27,28)24-9-5-22(2)6-10-24/h3-10H,11-20H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BUHGDYPBQWWWQS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Pentaethylene glycol di(p-toluenesulfonate) was used in the preparation of 3′-formylbenzo-18-crown-6 by undergoing coupling reaction with 2,3-dihydroxybenzaldehyde. It was also used to prepare calix[4]arenes, calix[5]arenes and crown ethers.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Complexation and Transport of Zwitterionic Amino Acids by an Artificial Receptor.
Bull. Korean Chem. Soc., 20, 129-131 (1999)
Chem Express, 8, 471-471 (1993)
Tetrahedron, 49, 6019-6019 (1993)
Mubarak Ali et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(36), 9170-9177 (2017-08-11)
We demonstrate experimentally and theoretically a nanofluidic device for the selective recognition of the cesium ion by exploiting host-guest interactions inside confined geometry. For this purpose, a host molecule, i.e., the amine-terminated p-tert-butylcalix[4]arene-crown (t-BuC[4]C-NH
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 65, 585-585 (1993)