Merck
496065
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[(4R)-4-phenyl-2-oxazolinyl]pyridine
98%
Szinonimák:
(R,R)-2,6-Bis(4,5-dihydro-4-phenyl-2-oxazolyl)pyridine, (R,R)-2,6-Bis(4-phenyl-2-oxazolinyl)pyridine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H19N3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
369.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]22/D 187°, c = 1 in methylene chloride
mp
171-175 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
phenyl
SMILES string
C1OC(=N[C@@H]1c2ccccc2)c3cccc(n3)C4=N[C@@H](CO4)c5ccccc5
InChI
1S/C23H19N3O2/c1-3-8-16(9-4-1)20-14-27-22(25-20)18-12-7-13-19(24-18)23-26-21(15-28-23)17-10-5-2-6-11-17/h1-13,20-21H,14-15H2/t20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLHBIMJNCKZZQO-SFTDATJTSA-N
Alkalmazás
2,6-Bis[(4R)-4-phenyl-2-oxazolinyl]pyridine [Pybox] may be used as a chiral ligand in the copper-catalyzed enatioselective arylation of N-arylated tetrahydroisoquinolines (THIQs) with arylboronic acids in the presence of a photoredox catalyst.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Copper-catalyzed asymmetric sp3 C-H arylation of tetrahydroisoquinoline mediated by a visible light photoredox catalyst.
Querard P, et al.
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 12(1), 2636-2643 (2016)