Fontos dokumentumok
806536
APN-Maleimide
Szinonimák:
3-(4-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)phenyl)propiolonitrile, MAPN
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N#CC#CC1=CC=C(N2C(C=CC2=O)=O)C=C1
InChI
1S/C13H6N2O2/c14-9-1-2-10-3-5-11(6-4-10)15-12(16)7-8-13(15)17/h3-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHKKXKRQICWZFF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
- Dissolve the protein in the appropriate buffer* with pH 6.5-9.0 (e.g. PBS) at 1-10 mg/mL concentration.
- Apply the appropriate amount of the stock solution of the reagent (1-5 molar eq. per free cysteine residue).
- Incubate at room temperature for 10 minutes.
- If necessary, purify the protein-APN conjugate using size exclusion chromatography or ultrafiltration.
- The conjugate can be readily coupled with thiol-containing substrates by incubating the components in aqueous buffer (pH 6.5-9.0) at ambient temperature for 2 hours.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)