Fontos dokumentumok
T6829
TUG-424
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-(4-(o-Tolylethynyl)phenyl)propanoic acid
Teszt
≥98% (HPLC)
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccccc1C#Cc2ccc(CCC(O)=O)cc2
InChI
1S/C18H16O2/c1-14-4-2-3-5-17(14)12-10-15-6-8-16(9-7-15)11-13-18(19)20/h2-9H,11,13H2,1H3,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FODHWOBAQBTTFS-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
GPR40 (now FFA1) was formerly an orphan GPCR whose endogenous ligands have recently been identified as free fatty acids (FFAs). The receptor appears to be involved in the pathophysiology of type 2 diabetes and is a drug target because of its role in FFA-mediated enhancement of glucose-stimulated insulin release.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3