Merck
759139
Sigma-Aldrich
β-N-Methyl-d3-amino-DL-alanine-15N2
98 atom % 15N, 98 atom % D, 97% (CP)
Szinonimák:
BMAA-15N2,d3
About This Item
Lineáris képlet:
C(D)315NHCH2CH(15NH2)COOH
Molekulatömeg:
123.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 15N
98 atom % D
Teszt
97% (CP)
form
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
OC(C([15NH2])C[15N]([H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C4H10N2O2/c1-6-2-3(5)4(7)8/h3,6H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3,5+1,6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UJVHVMNGOZXSOZ-OISARLQDSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product is a Neurotoxin
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Vigyázat
Neurotoxin
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)