Fontos dokumentumok
32539
Nodularin solution
10 μg/mL in methanol, analytical standard
Szinonimák:
Cyclo[(2S,3S,4E,6E,8S,9S)-3-amino-9-methoxy-2,6,8-trimethyl-10-phenyl-4,6-decadienoyl-D-γ-glutamyl-(2Z)-2-(methylamino)-2-butenoyl-(3S)-3-methyl-Dβ-aspartyl-L-arginyl), Nodularin-R solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
10 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CO[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](C)\C=C(C)\C=C\[C@@H]2NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)\C(=C\C)N(C)C(=O)CC[C@@H](NC(=O)[C@H]2C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C41H60N8O10/c1-8-31-38(54)48-34(40(57)58)26(5)36(52)46-29(15-12-20-44-41(42)43)37(53)45-28(25(4)35(51)47-30(39(55)56)18-19-33(50)49(31)6)17-16-23(2)21-24(3)32(59-7)22-27-13-10-9-11-14-27/h8-11,13-14,16-17,21,24-26,28-30,32,34H,12,15,18-20,22H2,1-7H3,(H,45,53)(H,46,52)(H,47,51)(H,48,54)(H,55,56)(H,57,58)(H4,42,43,44)/b17-16+,23-21+,31-8-/t24-,25-,26-,28-,29-,30+,32-,34+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXBQSRWSVIBXNC-HSKGSTCASA-N
Alkalmazás
- Surface and drinking waters by on-line solid phase extraction (SPE) and ultra high pressure liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).
- Sediments and pore waters by accelerated solvent extraction (ASE) and HPLC-MS/MS.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
51.8 °F
Lobbanási pont (C)
11 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?