Merck
704180
Sigma-Aldrich
DL-2,4-Diaminobutyric-3,3,4,4-d4 acid dihydrochloride
98 atom % D, 98% (CP)
Szinonimák:
DL-2,4-Diaminobutanoic-3,3,4,4-d4 acid dihydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
NH2CD2CD2CH(NH2)COOH .2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
98% (CP)
form
powder
molekulatömeg
195.01 by atom % calculation
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
197 °C (dec.)
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10N2O2.2ClH/c5-2-1-3(6)4(7)8;;/h3H,1-2,5-6H2,(H,7,8);2*1H/i1D2,2D2;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CKAAWCHIBBNLOJ-RIZDZYNXSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)