Merck
757926
Sigma-Aldrich
Choline chloride-1-13C,1,1,2,2-d4
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3N(Cl)CD213CD2OH
Molekulatömeg:
144.64
UNSPSC kód:
12352101
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
Teszt
99% (CP)
form
solid
tömegeltolódás
M+5
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)