Merck
W6497
D-Glucose-6,6-d2
API for Clinical Studies, 98 atom % D, 98% (CP)
Szinonimák:
Dextrose-6,6-d2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6D2H10O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
grade
cGMP
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
98% (CP)
mp
150-152 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[2H]C([2H])(O)[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-VARZTKRMSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)