Fontos dokumentumok
605301
Choline chloride-1-13C
99 atom % 13C
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
HO13CH2CH2N(CH3)3Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Forma
solid
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)C[13CH2]O
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i5+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SGMZJAMFUVOLNK-LJJZSEGWSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)