Fontos dokumentumok
329878
Water-18O
(for PET), 97 atom % 18O
Szinonimák:
18O Water
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Normalized with respect to hydrogen
Minőségi szint
izotóptisztaság
97 atom % 18O
Forma
liquid
technika/technikák
PET imaging: suitable
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
sűrűség
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
kompatibilitás
(for PET)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It can also be used:
- In paleoclimatology, hydrology, and plant ecology to determine soil stable oxygen isotope analysis of plant cellulose using δ18O.
- To determine the diffusion of moisture into crystals using secondary ion mass spectrometry (SIMS).
Kiszerelés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?