Merck
277363
4,5-Dichloroimidazole
≥98%
Szinonimák:
4,5-Dichloro-1H-imidazole
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H2Cl2N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.97
Beilstein:
606155
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
≥98%
mp
183-185 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Clc1nc[nH]c1Cl
InChI
1S/C3H2Cl2N2/c4-2-3(5)7-1-6-2/h1H,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAJJXHRQPLATMK-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Alkalmazás
4,5-Dichloroimidazole has been used in the synthesis of:
  • phosphinite complexes
  • 1-hexyl-3-methyl-4,5-dichloroimidazolium iodide, precursor required for the preparation of silver-carbene complex-loaded into L-tyrosine polyphosphate nanoparticles
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Khadijah M Hindi et al.
Biomaterials, 30(22), 3771-3779 (2009-04-28)
The pressing need to treat multi-drug resistant bacteria in the chronically infected lungs of cystic fibrosis (CF) patients has given rise to novel nebulized antimicrobials. We have synthesized a silver-carbene complex (SCC10) active against a variety of bacterial strains associated
Iridium catalysts with bicyclic pyridine-phosphinite ligands: asymmetric hydrogenation of olefins and furan derivatives.
Stefan Kaiser et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(31), 5194-5197 (2006-07-11)
Domenico Iacopetta et al.
ChemMedChem, 12(24), 2054-2065 (2017-11-10)
Cisplatin and other platinum-based drugs are well-known valid anticancer drugs. However, during chemotherapy, the presence of numerous side effects and the onset of frequent phenomena of resistance has pushed many research groups to devise new metal-based compounds holding improved anticancer
Tingting Zhou et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(9), 3248-3255 (2019-02-15)
The detection of trace amount of volatile organic compounds (VOCs) has been covered by tons of researches, which are dedicated to improve the detection limit and insensitivity to humidity. In this work, we have synthesized ZnO@ZIF-71 nanorod arrays (NRAs) equipped
Wai Fen Yong et al.
ChemSusChem, 10(20), 4046-4055 (2017-08-24)
Polymers containing ethylene oxide (EO) groups have gained significant interest as the EO groups have favorable interactions with polar molecules such as H