Merck
153044
Sigma-Aldrich
3-Aminopyrazole-4-carbonitrile
97%
Szinonimák:
3-Amino-4-cyanopyrazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H4N4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.10
Beilstein:
2647
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
172-174 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
Nc1n[nH]cc1C#N
InChI
1S/C4H4N4/c5-1-3-2-7-8-4(3)6/h2H,(H3,6,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFNKBQRKZRMYCL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-amino-4-cyanopyrazole was used to study the impurities in zaleplon bulk drug.
Building block used in the synthesis of a variety of heterocycles.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ch Bharathi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 44(1), 101-109 (2007-03-21)
Zaleplon is a pyrazolopyrimidine derivative and possesses sedative and hypnotic properties. Seven unknown impurities in zaleplon bulk drug at levels below 0.1% were detected by reverse-phase high performance liquid chromatography (HPLC). The starting material, 3-amino-4-cyanopyrazole and an intermediate, N-[3-[3-(dimethylamino)-1-oxo-2-propenyl]-phenyl]-N-ethylacetamide (DOPEA)
Synlett, 65-65 (2006)
Helvetica Chimica Acta, 89, 30-30 (2006)
Alessandro Antonelli et al.
Molecular and cellular endocrinology, 393(1-2), 56-64 (2014-06-17)
CLM29 (a pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, that inhibits RET, epidermal growth factor receptor, vascular endothelial growth factor receptor, and has an anti-angiogenic activity) has anti-neoplastic activity in papillary dedifferentiated thyroid cancer. Here we tested CLM29 in medullary thyroid cancer (MTC), in primary MTC