Merck
775630
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
Szinonimák:
(5-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)amine, 3-Amino-5-cyclopropyl-2H-pyrazole, 3-Amino-5-cyclopropylpyrazole, 3-Cyclopropyl-1H-pyrazol-5-amine, 3-Cyclopropyl-5-amino-1H-pyrazole, 5-Amino-3-cyclopropyl-1H-pyrazole, 5-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-amine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H9N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
123.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.566
sűrűség
1.159 g/mL at 25 °C
SMILES string
NC1=NNC(C2CC2)=C1
InChI
1S/C6H9N3/c7-6-3-5(8-9-6)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H3,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MXVAGCQKBDMKPG-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)