Merck
687065
Sigma-Aldrich
4-(4-Fluorophenyl)-1H-imidazole
97%
Szinonimák:
5-(4-Fluorophenyl)-3H-imidazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H7FN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
124-129 °C
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Fc1ccc(cc1)-c2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H7FN2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-11-6-12-9/h1-6H,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYDAFWKRBZYBOB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)