Merck
299278
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N nitrate
98 atom % 15N
About This Item
Lineáris képlet:
15NH4NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
81.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
form
solid
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i;1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRORZGWHZXZQMV-IEOVAKBOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Karzan Jalal Salih et al.
The Biochemical journal, 477(16), 3019-3032 (2020-08-04)
Cytosolic 80S ribosomes contain proteins of the mature cytosolic ribosome (r-proteins) as well as proteins with roles in ribosome biogenesis, protein folding or modification. Here, we refined the core r-protein composition in Arabidopsis thaliana by determining the abundance of different