Merck
750522
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube, single-walled
98% (Semiconducting), avg. no. of layers, 1
Szinonimák:
IsoNanotubes-S, SWCNT, semiconducting, SWCNT, SWNT, Single wall carbon nanotube
Méret kiválasztása
1 MG
312 000,00 Ft
312 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 MG
312 000,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
312 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
2% (Metallic)
98% (Semiconducting)
Forma
solid
Jellemzők
avg. no. of layers 1
gyártó/kereskedő neve
NanoIntegris, Inc.
Hosszúság
0.3-5 μm
átmérő
1.2-1.7 nm
mp
3652-3697 °C (lit.)
sűrűség
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
SMILES string
[C]
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
IsoNanotubes-S are produced by arch discharge or plasma torch. The diameter of the semiconducting single walled nanotubes range in 1.2-1.7 nm, whereas the length varies from 100nm to 4 μm. The degree of purity of the SWNTs can be determined from the absorbance spectrum. The optical absorbance of semiconducting SWNTs occurs at S22 (850-1250nm) and S33 (450-550nm). Toxic behavior of SWNTS were studied by studying the response of human hepatocarcinoma cells to SWNTs. [1]
Alkalmazás
These carbon nanotubes are produced via the arc discharge process and are purified via density gradient centrifugation.Semiconducting SWNTs can be used in various wearable and flexible devices such as bendable pressure sensor. Research applications include:
  • Electronics[2]
  • Sensors[3]
  • Composites
  • Energy Storage
  • Study of Life Science systems[4]
Elkészítési megjegyzés
Electric Arc Discharge Method
Jogi információk
Product of NanoIntegris, Inc
IsoNanotubes-S is a trademark of NanoIntegris, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Single-walled carbon nanotubes induce cytotoxicity and DNA damage via reactive oxygen species in human hepatocarcinoma cells
Alarifi S, et al.
In Vitro Cellular & Developmental Biology. Animal, 50(8), 714-722 (2014)
Chad D Vecitis et al.
ACS nano, 4(9), 5471-5479 (2010-09-04)
Single-walled carbon nanotubes (SWNTs) have been previously observed to be strong antimicrobial agents, and SWNT coatings can significantly reduce biofilm formation. However, the SWNT antimicrobial mechanism is not fully understood. Previous studies on SWNT cytotoxicity have concluded that membrane stress
Chuan Wang et al.
ACS nano, 4(12), 7123-7132 (2010-11-11)
Macroelectronic integrated circuits are widely used in applications such as flat panel display and transparent electronics, as well as flexible and stretchable electronics. However, the challenge is to find the channel material that can simultaneously offer low temperature processing, high
Amin Salehi-Khojin et al.
ACS nano, 5(1), 153-158 (2010-12-29)
There has been recent controversy whether the response seen in carbon nanotube (CNT) chemiresistors is associated with a change in the resistance of the individual nanotubes or changes in the resistance of the junctions. In this study, we carry out
Cikkek
We presents an article concerning the applications of high-purity single-walled nanotubes in electronic and biomedical fields.
Single-Walled Carbon Nanotubes synthesized by the Super-Growth Method & their properties & applications, including dispersing SGCNTs, SGCNT-polymer composites & SGCNT-metal composites are discussed.
Recent advancements in paper-based sensing platforms offer cost-effective clinical diagnostics with microfluidic channels and colorimetric or electrochemical detection zones.
Carbon-based Sustainable Organic Electronics (SOE) limit the use of critical elements and biodegrade at their end-of-life. This review offers insight on how structural and energy disorder in these materials influence device performance and includes evaluations of various transport models and their limitations.
Összes mutatása