Fontos dokumentumok
637351
Carbon nanotube, double-walled
50-80% carbon basis, O.D. × I.D. × L 5 nm × 1.3-2.0 nm × 50 μm
Szinonimák:
DWNT, Double wall carbon nanotubes
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
50-80% carbon basis
Forma
powder
összetétel
carbon, >90% (trace metal basis)
külső átmérő × belső átmérő × H
5 nm × 1.3-2.0 nm × 50 μm
külső felület
>600 m2/g
térfogatsúly
0.12‑0.14 g/mL
SMILES string
[C]
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Carbon nanotubes (CNTs) have received much attention since their discovery in 1991 by Sumio lijima1 due to their excellent mechanical, electrical, and optical properties.
A nanocomposite is typically defined as a mixture between a host material (e.g., polymer matrix) and nanofillers with at least one dimension of less than 100 nm.
Graphene's unique properties spark interdisciplinary interest; its honeycomb structure offers electrical, optical, and mechanical marvels.