Merck
750271
Sigma-Aldrich
Potassium trans-1-propenyltrifluoroborate
97%
Szinonimák:
Potassium (E)-trifluoro(1-propenyl)borate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H5BF3K
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
81-85 °C
SMILES string
[K+].C\C=C\[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H5BF3.K/c1-2-3-4(5,6)7;/h2-3H,1H3;/q-1;+1/b3-2+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RLDWVFWDURMTAV-SQQVDAMQSA-N
Alkalmazás
Potassium trans-1-propenyltrifluoroborate can be used:
  • As a substrate in the cross-coupling reactions with 2-(chloromethyl)-2,1-borazaronaphthalenes to yield allyl borazaronaphthalenes using a palladium catalyst.
  • In the synthesis of anethole dithiolethione-NH2 (ADT-NH2), which in turn is used to prepare a drug-H2S delivery system.
  • To prepare methyl (E)-2,2-dimethyl-5-(propen-1-yl)-4H-benzo[d][1,3]dioxine-7-carboxylate, a key intermediate for the synthesis of the alkaloid ampullosine.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
First total synthesis of ampullosine, a unique isoquinoline alkaloid isolated from Sepedonium ampullosporum, and of the related permethylampullosine
Vargas DF, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 9(57), 33096-33106 (2019)
Synthesis of amino-ADT provides access to hydrolytically stable amide-coupled hydrogen sulfide releasing drug targets
Hammers MD, et al.
Synlett, 27(09), 1349-1353 (2016)
Accessing 2-(Hetero) arylmethyl-,-allyl-, and-propargyl-2, 1-borazaronaphthalenes: Palladium-Catalyzed Cross-Couplings of 2-(Chloromethyl)-2, 1-borazaronaphthalenes
Molander GA, et al.
Organic Letters, 16(22), 6024-6027 (2014)