Merck
723916
Sigma-Aldrich
Potassium isopropenyltrifluoroborate
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H5BF3K
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
274-280 °C
SMILES string
[K+].CC(=C)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H5BF3.K/c1-3(2)4(5,6)7;/h1H2,2H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKBZHQPFHGKCOX-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)