Merck
749389
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-1,4-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
HOO13CCH=CH13COOH
Molekulatömeg:
118.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
298-300 (subl) (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
O[13C](/C=C/[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i3+1,4+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZCYOOQTPOCHFL-ZWWDXPBASA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
446.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
230 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)