Merck
491977
Sigma-Aldrich
Succinic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
Szinonimák:
Butanedioic acid-1,2-13C2
About This Item
Lineáris képlet:
HO2CCH213CH213CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Forma
solid
bp
235 °C
mp
187-190 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
OC(=O)C[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1+1,3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDYFGRWQOYBRFD-ZKDXJZICSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)