Merck
747246
Sigma-Aldrich
cis-Aconitic acid-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
Szinonimák:
13C Labeled cis-Aconitic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C6H6O6
Molekulatömeg:
180.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
97% (CP)
form
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+6
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[13C](/[13C]([13CH2][13C](O)=O)=[13CH]\[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1-/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GTZCVFVGUGFEME-JFDKUEQDSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)