Fontos dokumentumok
741868
Sigma-Aldrich
Buchwald Palladacycle Precatalyst Kit
About This Item
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Minőségi szint
funkcionális csoport
phosphine
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • 704954XPhos Pd G1 250 mgBiztonsági adatlap
  • 707589RuPhos Pd G1 Methyl -Butyl Ether Adduct, 95% 250 mgBiztonsági adatlap
  • 718750BrettPhos Pd G1, Methyl t-Butyl Ether Adduct, may contain up to 1 mole equivalent of MTBE, 97% 100 mgBiztonsági adatlap
  • 704946SPhos Pd G1, Methyl t-Butyl Ether Adduct 250 mgBiztonsági adatlap
  • 708739tBuXPhos Pd G1 250 mgBiztonsági adatlap
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)