Merck
740985
Sigma-Aldrich
Pregnenolone-20,21-13C2-16,16-d2 sulfate sodium salt
≥98 atom %, 98% (CP)
Szinonimák:
3β-Hydroxy-5-pregnen-20-one 3-sulfate-20,21-13C2-16,16-d2, 5-Pregnen-3β-ol-20-one sulfate-20,21-13C2-16,16-d2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C2C19D2H29NaO5S
Molekulatömeg:
422.52
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
 13C
 D
≥98 atom %
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
form
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
192 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+4
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@H]1[13C]([13CH3])=O)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H32O5S.Na/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(26-27(23,24)25)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3;/h4,15-19H,5-12H2,1-3H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;/m0./s1/i1+1,6D2,13+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QQVJEIZJHDPTSH-FBNNKSCBSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rossella Avallone et al.
Cells, 9(9) (2020-09-17)
Neuroinflammation, whose distinctive sign is the activation of microglia, is supposed to play a key role in the development and progression of neurodegenerative diseases. The aim of this investigation was to determine levels of neurosteroids produced by resting and injured