Merck
721301
Sigma-Aldrich
Sodium pregnenolone-17α,21,21,21-d4 sulfate
98 atom % D, 98% (CP)
Szinonimák:
3β-Hydroxy-5-pregnen-20-one-17α,21,21,21-d4 3-sulfate, 3-Hydroxypregn-5-en-10-one-17α,21,21,21-d4 sulfate, 5-Pregnen-3β-ol-20-one-17α,21,21,21-d4 sulfate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21D4H27NaO5S
Molekulatömeg:
422.55
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
98% (CP)
form
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
192 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+4
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C(=O)[C@]1([2H])CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4CC(CC[C@]4(C)C3CC[C@]12C)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H32O5S.Na/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(26-27(23,24)25)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3;/h4,15-19H,5-12H2,1-3H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/t15?,16-,17-,18-,19?,20-,21+;/m0./s1/i1D3,17D;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QQVJEIZJHDPTSH-KSVJGDSJSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)